Stampa…
tert-Butyl trichloroacetimidate ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: tert-Butyl 2,2,2-trichloroacetimidate, t-Butyl trichioroacetimidate, t-butyl-2,2,2-trichloroacetimidate
B1496-25ML B1496-5ML
TCIAB1496-25MLEA 118 EUR
TCIAB1496-25ML TCIAB1496-5ML
tert-Butyl trichloroacetimidate ≥95.0% (by GC)
tert-Butyl trichloroacetimidate
Formula: C₆H₁₀Cl₃NO
Punto di ebollizione: 69°C
Flash Pt: 55°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00077410
CAS Number: 98946-18-0
UN: 1993
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %