Stampa…
1,3-Bis(2-isocyanato-2-propyl)benzene ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: 1,3-Bis(1-isocyanato-1-methylethyl)benzene
B1442-25G B1442-500G
TCIAB1442-25GEA 17 EUR
TCIAB1442-25G TCIAB1442-500G
1,3-Bis(2-isocyanato-2-propyl)benzene ≥97.0% (by GC)
1,3-Bis(2-isocyanato-2-propyl)benzene
Formula: C₁₄H₁₆N₂O₂
Peso molecolare: 244,29 g/mol
Punto di ebollizione: 106°C
Punto di fusione: -10°C
Flash Pt: 153°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00142493
CAS Number: 2778-42-9
EINECS: 220-474-4
UN: 2810
ADR: 6.1,I
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %