Stampa…
tert-Butoxydiphenylchlorosilane ≥95.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
Pericolo
Stabilization: Stabilised with calcium carbonate
B1436-25ML B1436-5ML
TCIAB1436-25MLEA 619 EUR
TCIAB1436-25ML TCIAB1436-5ML
tert-Butoxydiphenylchlorosilane ≥95.0% (by GC) stabilizzato
tert-Butoxydiphenylchlorosilane
Formula: C₁₆H₁₉ClOSi
Punto di ebollizione: 112°C
Flash Pt: 56°C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00077672
CAS Number: 17922-24-6
UN: 2986
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %