Stampa…

4-Chlorobutyl benzoate ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: Benzoic Acid 4-Chlorobutyl Ester

B1399-25G B1399-5G
TCIAB1399-25GEA 89 EUR
TCIAB1399-25G TCIAB1399-5G
4-Chlorobutyl benzoate ≥98.0% (by GC)
4-Chlorobutyl benzoate
Formula: C₁₁H₁₃ClO₂
Peso molecolare: 212,67 g/mol
Punto di ebollizione: 142°C
MDL Number: MFCD00019005
CAS Number: 946-02-1

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR