Stampa…
Bis(2-ethoxyethyl)amine ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
B1364-25ML B1364-500ML
TCIAB1364-25MLEA 101 EUR
TCIAB1364-25ML TCIAB1364-500ML
Bis(2-ethoxyethyl)amine ≥98.0% (by GC)
Bis(2-ethoxyethyl)amine
Formula: C₈H₁₉NO₂
Punto di ebollizione: 200°C
MDL Number: MFCD00039904
CAS Number: 124-21-0
UN: 2735
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %