Stampa…
Octyl butyrate ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Butanoic acid octyl ester, Butyric acid octyl ester
B24978.18 B24978.30
B24978.18EA 25.7 EUR
B24978.18 B24978.30
Octyl butyrate ≥97%
Octyl butyrate
Purity: 97% CAS No.: 110-39-4 Molecular Formula: CH3CH2CH2CO2(CH2)7CH3 Formula Weight: 172.27 MDL No.: MFCD00048939
Formula: C₁₂H₂₄O₂
Peso molecolare: 200,32 g/mol
Punto di ebollizione: 224 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –56 °C
Densità: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00048939
CAS Number: 110-39-4
EINECS: 203-762-4