Stampa…
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)ether ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: 2,2,2-Trifluoroethyl Ether
B1293-1G B1293-5G
TCIAB1293-1GEA 33 EUR
TCIAB1293-1G TCIAB1293-5G
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)ether ≥99.0% (by GC)
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)ether
Formula: C₄H₄F₆O
Peso molecolare: 182,07 g/mol
Punto di ebollizione: 64°C
Flash Pt: 1°C
MDL Number: MFCD00010604
CAS Number: 333-36-8
UN: 3271
ADR: 3,II
Merck Index: 14,04201
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %