Stampa…
Bis(2-dimethylaminoethyl)ether ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: 2-Dimethylaminoethyl Ether, 2,2'-Oxybis(N,N-dimethylethanamine)
B1291-25ML B1291-500ML
TCIAB1291-25MLEA 16 EUR
TCIAB1291-25ML TCIAB1291-500ML
Bis(2-dimethylaminoethyl)ether ≥98.0% (by GC)
Bis(2-dimethylaminoethyl)ether
Formula: C₈H₂₀N₂O
Peso molecolare: 160,26 g/mol
Punto di ebollizione: 80°C
Flash Pt: 56°C
MDL Number: MFCD00059199
CAS Number: 3033-62-3
EINECS: 221-220-5
UN: 2929
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %