Stampa…
tert-Butyl-2-bromopropionate ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 2-Bromopropionic Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl 2-bromopropanoate
B1277-25G B1277-500G
TCIAB1277-25GEA 94 EUR
TCIAB1277-25G TCIAB1277-500G
tert-Butyl-2-bromopropionate ≥97.0% (by GC)
tert-Butyl-2-bromopropionate
Formula: C₇H₁₃BrO₂
Peso molecolare: 209,08 g/mol
Punto di ebollizione: 62°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00043897
CAS Number: 39149-80-9
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %