Stampa…
1-Butyl-2-pyrrolidone ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: N-Butyl-2-azacyclopentanone, 1-Butylpyrrolidin-2-one
B1254-25ML B1254-5ML
TCIAB1254-25MLEA 178 EUR
TCIAB1254-25ML TCIAB1254-5ML
1-Butyl-2-pyrrolidone ≥98.0% (by GC)
1-Butyl-2-pyrrolidone
Formula: C₈H₁₅NO
Peso molecolare: 141,21 g/mol
Punto di ebollizione: 137°C
MDL Number: MFCD00020876
CAS Number: 3470-98-2
EINECS: 222-437-8
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %