Stampa…
1,4-Butanediolbis(3-aminopropyl)ether ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: 4,9-Dioxa-1,12-dodecanediamine, 1,4-Bis(3-aminopropoxy)butane
B1201-25ML B1201-500ML
TCIAB1201-25MLEA 19 EUR
TCIAB1201-25ML TCIAB1201-500ML
1,4-Butanediolbis(3-aminopropyl)ether ≥98.0% (by GC)
1,4-Butanediolbis(3-aminopropyl)ether
Formula: C₁₀H₂₄N₂O₂
Peso molecolare: 204,31 g/mol
Punto di ebollizione: 136°C
Flash Pt: 159°C
MDL Number: MFCD00009802
CAS Number: 7300-34-7
EINECS: 230-745-9
UN: 2735
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %