Stampa…
1-Bromo-2-methoxymethylnaphthalene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: 1-Bromo-2-(methoxymethyl)naphthalene
B1170-5G B1170-25G
TCIAB1170-5GEA 101 EUR
TCIAB1170-5G TCIAB1170-25G
1-Bromo-2-methoxymethylnaphthalene ≥98.0% (by GC)
1-Bromo-2-methoxymethylnaphthalene
Formula: C₁₂H₁₁BrO
Peso molecolare: 251,12 g/mol
Punto di ebollizione: 151°C
MDL Number: MFCD00059518
CAS Number: 64689-70-9
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %