Stampa…
3-(4-tert-Butylphenyl)isobutyraldehyde ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 3-(4-(tert-Butyl)phenyl)-2-methylpropanal, 3-(4-tert-Butylphenyl)-2-methylpropionaldehyde, 4-tert-Butyl-alpha-methylhydrocinnamaldehyde, Lilial
B1145-25ML B1145-500ML B1145-100ML
TCIAB1145-25MLEA 18 EUR
TCIAB1145-25ML TCIAB1145-500ML TCIAB1145-100ML
3-(4-tert-Butylphenyl)isobutyraldehyde ≥96.0% (by GC)
3-(4-tert-Butylphenyl)isobutyraldehyde
Formula: C₁₂H₂₀O
Peso molecolare: 204,31 g/mol
Punto di ebollizione: 150°C
Flash Pt: 100°C
MDL Number: MFCD00047655
CAS Number: 80-54-6
EINECS: 201-289-8
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %