Stampa…
N,N-Bis(2-cyanoethyl)formamide ≥90.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: N-Formylimino-3,3'-dipropionitrile
B0977-25G B0977-5G
TCIAB0977-25GEA 170 EUR
TCIAB0977-25G TCIAB0977-5G
N,N-Bis(2-cyanoethyl)formamide ≥90.0% (by GC)
N,N-Bis(2-cyanoethyl)formamide
Formula: C₇H₉N₃O
Peso molecolare: 151,17 g/mol
Punto di ebollizione: 122°C
MDL Number: MFCD00040894
CAS Number: 3445-84-9
EINECS: 222-362-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %