Stampa…
N-Butyl-N-(4-hydroxybutyl)nitrosamine ≥90.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: 1-Butanol, 4-(butylnitrosoamino)-, N-Butyl-N-nitroso-4-aminobutanol, N-Butyl-N-butan-4-ol-nitrosamine, BBN
B0938-25G B0938-5G
TCIAB0938-25GEA 335 EUR
TCIAB0938-25G TCIAB0938-5G
N-Butyl-N-(4-hydroxybutyl)nitrosamine ≥90.0% (by GC)
N-Butyl-N-(4-hydroxybutyl)nitrosamine
Formula: C₈H₁₈N₂O₂
Punto di ebollizione: 167°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00059008
CAS Number: 3817-11-6
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %