Stampa…
Bis(4-chlorobutyl)ether ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
B0929-25ML B0929-500ML
TCIAB0929-25MLEA 52 EUR
TCIAB0929-25ML TCIAB0929-500ML
Bis(4-chlorobutyl)ether ≥98.0% (by GC)
Bis(4-chlorobutyl)ether
Formula: C₈H₁₆Cl₂O
Punto di ebollizione: 132°C
MDL Number: MFCD00019006
CAS Number: 6334-96-9
EINECS: 228-713-4
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %