Stampa…
Ethyl-2-butylacetoacetate ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI
B0702-25ML B0702-5ML
TCIAB0702-25MLEA 146 EUR
TCIAB0702-25ML TCIAB0702-5ML
Ethyl-2-butylacetoacetate ≥96.0% (by GC)
Ethyl-2-butylacetoacetate
Formula: C₁₀H₁₈O₃
Punto di ebollizione: 224°C
MDL Number: MFCD00026888
CAS Number: 1540-29-0
EINECS: 216-271-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d10abff4e23f9cf1c9266b94e739945d4ec88ef7&vid=d10abff4e23f9cf1c9266b94e739945d4ec88ef7&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %