Stampa…

3-Butoxyphenol ≥96.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: Resorcinol Monobutyl Ether

B0701-25G B0701-5G
TCIAB0701-25GEA 239 EUR
TCIAB0701-25G TCIAB0701-5G
3-Butoxyphenol ≥96.0% (by GC)
3-Butoxyphenol
Formula: C₁₀H₁₄O₂
Peso molecolare: 166,22 g/mol
Punto di ebollizione: 269°C
MDL Number: MFCD00058976
CAS Number: 18979-72-1
EINECS: 242-715-2

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR