Stampa…

4-tert-Butylpyridine ≥96.0% (by GC, titration analysis)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: 4-(tert-Butyl)pyridine

B0388-5G B0388-25G
TCIAB0388-5GEA 56 EUR
TCIAB0388-5G TCIAB0388-25G
4-tert-Butylpyridine ≥96.0% (by GC, titration analysis)
4-tert-Butylpyridine
Formula: C₉H₁₃N
Peso molecolare: 135,21 g/mol
Punto di ebollizione: 197°C
Punto di fusione: -40°C
Flash Pt: 67°C
MDL Number: MFCD00006435
CAS Number: 3978-81-2
EINECS: 223-614-2

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR