2-Ethylhexyl butyrate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Formula:
C₁₂H₂₄O₂ Punto di ebollizione: 237°C |
MDL Number:
MFCD00059428 CAS Number: 25415-84-3 EINECS: 246-959-0 |
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |