Stampa…

3-Buten-2-ylacetate ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo

Synonyms: 3-Acetoxy-1-butene, 1-Methylallyl Acetate, Acetic Acid 3-Buten-2-yl Ester, But-3-en-2-yl acetate

B0128-25G B0128-5G
TCIAB0128-25GEA 824 EUR
TCIAB0128-25G TCIAB0128-5G
3-Buten-2-ylacetate ≥98.0% (by GC)
3-Buten-2-ylacetate
Formula: C₆H₁₀O₂
Peso molecolare: 114,14 g/mol
Punto di ebollizione: 112°C
MDL Number: MFCD00026202
CAS Number: 6737-11-7
UN: 3272
ADR: 3,II

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR