Stampa…

2,3-Benzofluorene ≥97.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE

Synonyms: 2,3-Benzfluorene

B0059-100MG B0059-1G
TCIAB0059-100MGEA 50 EUR
TCIAB0059-100MG TCIAB0059-1G
2,3-Benzofluorene ≥97.0% (by GC)
2,3-Benzofluorene
Formula: C₁₇H₁₂
Peso molecolare: 216,28 g/mol
Punto di ebollizione: 402°C
MDL Number: MFCD00003595
CAS Number: 243-17-4
EINECS: 205-952-2

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Green to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 209.0 to 214.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR