Stampa…
Acido eptafluorobutirrico ∼0.5 mol/L in water per cromatografia, per LC-MS
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: Perfluorobutyric acid, HFBA, Heptafluorobutanoic acid
A5713-10ML A5713-100ML
TCIAA5713-10MLEA 30 EUR
TCIAA5713-10ML TCIAA5713-100ML
Acido eptafluorobutirrico ∼0.5 mol/L in water per cromatografia, per LC-MS
Acido eptafluorobutirrico
Formula: C₄HF₇O₂
Peso molecolare: 214.04 g/mol
Punto di ebollizione: 121
Punto di fusione: -17.5
Densità: 1.764
MDL Number: MFCD00004171
CAS Number: 375-22-4
EINECS: 206-786-3
UN: 3265
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03a220ced9f1da64127e0e8f7ed78a95ac2f0bb5&vid=72387085ca50d4f9110e6bd037f446af3a54a0c2&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 0.50 to 0.55 mol/L
Absorbance (254nm) max. 0.350
Absorbance (270nm) max. 0.100