Stampa…
3-[(Allyloxy)methyl]-3-ethyloxetane ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 3-Ethyl-3-(prop-2-enoxymethyl)oxetane
A3362-1G A3362-5G
TCIAA3362-1GEA 86 EUR
TCIAA3362-1G TCIAA3362-5G
3-[(Allyloxy)methyl]-3-ethyloxetane ≥98.0% (by GC)
3-[(Allyloxy)methyl]-3-ethyloxetane
Formula: C₉H₁₆O₂
Peso molecolare: 156,23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD17012910
CAS Number: 3207-04-3
UN: 1993
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %