7-Methoxy-3,4,5,6-tetrahydro-2H-azepine ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
A3282-25G
A3282-5G
TCIAA3282-25GEA
106
EUR
TCIAA3282-25G
TCIAA3282-5G
7-Methoxy-3,4,5,6-tetrahydro-2H-azepine ≥98.0% (by GC)
7-Methoxy-3,4,5,6-tetrahydro-2H-azepine
Formula:
C₇H₁₃NO Punto di ebollizione: 53°C Flash Pt: 51°C |
MDL Number:
MFCD00006938 CAS Number: 2525-16-8 EINECS: 219-762-2 UN: 1993 ADR: 3,III |
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |