Stampa…
Azetidine ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
A3257-1G A3257-5G
TCIAA3257-1GEA 85 EUR
TCIAA3257-1G TCIAA3257-5G
Azetidine ≥98.0% (by GC)
Azetidine
Formula: C₃H₇N
Peso molecolare: 57,1 g/mol
Punto di ebollizione: 62°C
Flash Pt: -21°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005165
CAS Number: 503-29-7
EINECS: 207-963-8
UN: 2733
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %