Stampa…
Acrylic anhydride ≥95.0% (by GC, titration analysis) stabilizzato
Fornitore: TCI
Pericolo
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
A3243-1G A3243-5G
TCIAA3243-1GEA 28 EUR
TCIAA3243-1G TCIAA3243-5G
Acrylic anhydride ≥95.0% (by GC, titration analysis) stabilizzato
Acrylic anhydride
Formula: C₆H₆O₃
Punto di ebollizione: 67°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00048146
CAS Number: 2051-76-5
EINECS: 218-128-2
UN: 3265
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Morpholine Method) min. 95.0 %