4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-amino-TEMPO) ≥98.0% (by GC) free radical, purified by sublimation
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₁₉N₂O Punto di ebollizione: 98°C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00006479 CAS Number: 14691-88-4 EINECS: 238-738-2 |
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Average active Oxygen | min. 98.0 % |