Stampa…
2-Acetyl-6-methylpyridine ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
A3214-1G A3214-5G
TCIAA3214-1GEA 43 EUR
TCIAA3214-1G TCIAA3214-5G
2-Acetyl-6-methylpyridine ≥98.0% (by GC)
2-Acetyl-6-methylpyridine
Formula: C₈H₉NO
Punto di ebollizione: 83°C
Flash Pt: 84°C
MDL Number: MFCD06658292
CAS Number: 6940-57-4
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %