Sakakin
Fornitore: TCI
A3183-10MG
A3183-50MG
TCIAA3183-10MGEA
44
EUR
TCIAA3183-10MG
TCIAA3183-50MG
Sakakin
Sakakin
Formula:
C₁₃H₁₈O₇ Punto di fusione: 132°C Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD06794970 CAS Number: 21082-33-7 |
Appearance | White to Light gray to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |