Stampa…
(S)-(-)-3-Amino-2-piperidone ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
A3171-1G A3171-5G
TCIAA3171-1GEA 183 EUR
TCIAA3171-1G TCIAA3171-5G
(S)-(-)-3-Amino-2-piperidone ≥98.0% (by GC)
(S)-(-)-3-Amino-2-piperidone
Formula: C₅H₁₀N₂O
Peso molecolare: 114,15 g/mol
Punto di fusione: 87°C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD09258624
CAS Number: 34294-79-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=56716959475e896cce717ca5158edf67fc536f8d&vid=56716959475e896cce717ca5158edf67fc536f8d&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Specific rotation [a]20/D -12.0 to -16.0 deg (C=0.5, CHCL3)