Stampa…
AM-251 ≥97.0% (by HPLC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 1-(2,4-Dichlorophenyl)-5-(4-iodophenyl)-4-methyl-N-(piperidin-1-yl)-1H-pyrazole-3-carboxamide
A3151-10MG A3151-50MG
TCIAA3151-10MGEA 158 EUR
TCIAA3151-10MG TCIAA3151-50MG
AM-251 ≥97.0% (by HPLC)
AM-251
Formula: C₂₂H₂₁Cl₂IN₄O
Peso molecolare: 555,2 g/mol
Punto di fusione: 196°C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD01861181
CAS Number: 183232-66-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=77d598645eee8f00240217d760a65662d5528b24&vid=77d598645eee8f00240217d760a65662d5528b24&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 9.60 to 10.60 %