Stampa…
Auraptene ≥98.0% (by HPLC)
Fornitore: TCI
A3147-100MG A3147-25MG
TCIAA3147-100MGEA 201 EUR
TCIAA3147-100MG TCIAA3147-25MG
Auraptene ≥98.0% (by HPLC)
Auraptene
Formula: C₁₉H₂₂O₃
Punto di fusione: 66°C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00075948
CAS Number: 495-02-3
Visualizza i codici
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Carbon) 75.00 to 78.00 %