Triapine ≥98.0% (by HPLC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₇H₉N₅S Punto di fusione: 234°C Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00924747 CAS Number: 143621-35-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
|
Appearance | White to Light yellow to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Elemental analysis (Nitrogen) | 34.00 to 37.50 % |