Stampa…

2-Acetamido-3-methylpyridine ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: 2-Acetamido-3-picoline, N-(3-Methylpyridin-2-yl)acetamide

A3065-1G A3065-5G
TCIAA3065-1GEA 78 EUR
TCIAA3065-1G TCIAA3065-5G
2-Acetamido-3-methylpyridine ≥98.0% (by GC)
2-Acetamido-3-methylpyridine
Formula: C₈H₁₀N₂O
Peso molecolare: 150,18 g/mol
Punto di ebollizione: 158°C
MDL Number: MFCD00495347
CAS Number: 7463-30-1

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 90.0 to 94.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR