Stampa…
Azido-PEG11-amine ≥93.0% (by HPLC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 35-Amino-3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33-undecaoxapentatriacontanyl Azide, 35-Azido-3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33-undecaoxapentatriacontan-1-amine, Amino-PEG11-Azide, 1-Amino-35-azido-3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33-undecaoxapentatriacontane
A3007-250MG A3007-50MG
TCIAA3007-250MGEA 337 EUR
TCIAA3007-250MG TCIAA3007-50MG
Azido-PEG11-amine ≥93.0% (by HPLC)
Azido-PEG11-Amine
Formula: C₂₄H₅₀N₄O₁₁
Peso molecolare: 570,68 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
CAS Number: 1800414-71-4
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (HPLC) min. 93.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 9.00 to 10.50 %