Stampa…

(1,5-Cyclooctadiene)iridium(I)-2,4-pentanedionate

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: Ir(acac)(COD), (Acetylacetonato)(1,5-cyclooctadiene)iridium(I), Acetylacetonato(1,5-cyclooctadiene)iridium(I), 1,5-Cyclooctadiene(acetylacetonato)iridium(I), Ir(acac)(cod)

A2981-200MG A2981-1G
TCIAA2981-200MGEA 68 EUR
TCIAA2981-200MG TCIAA2981-1G
(1,5-Cyclooctadiene)iridium(I)-2,4-pentanedionate
(1,5-Cyclooctadiene)iridium(I)-2,4-pentanedionate
Formula: C₁₃H₁₉O₂Ir
Peso molecolare: 399,51 g/mol
Punto di fusione: 155°C
MDL Number: MFCD08273779
CAS Number: 12154-84-6

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystaline
Elemental analysis (Carbon) 37.10 to 41.00 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR