Stampa…
4-Allylpyrocatechol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Hydroxychavicol, 4-Allyl-1,2-dihydroxybenzene, 4-Allylbenzene-1,2-diol, 4-Allylcatechol, 4-Allyl-1,2-benzenediol
A2947-10MG A2947-100MG
TCIAA2947-10MGEA 46 EUR
TCIAA2947-10MG TCIAA2947-100MG
4-Allylpyrocatechol ≥98.0% (by GC)
4-Allylpyrocatechol
Formula: C₉H₁₀O₂
Peso molecolare: 150,18 g/mol
Punto di ebollizione: 123°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01548379
CAS Number: 1126-61-0
Visualizza i codici
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 43.0 to 49.0 deg-C