Stampa…
1-(4-Isocyanatophenyl)ethanone ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Isocyanic acid 4-Acetylphenyl ester, 4-Acetylphenylisocyanate, 4-Acetylphenyl Isocyanate
A2933-1G A2933-5G
TCIAA2933-1GEA 33 EUR
TCIAA2933-1G TCIAA2933-5G
1-(4-Isocyanatophenyl)ethanone ≥98.0% (by GC)
1-(4-Isocyanatophenyl)ethanone
Formula: C₉H₇NO₂
Peso molecolare: 161,16 g/mol
Punto di ebollizione: 139°C
Punto di fusione: 37°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00013879
CAS Number: 49647-20-3
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %