Stampa…

2-Acetoxypropionic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)

Fornitore: TCI
Attenzione

A2931-1G A2931-5G
TCIAA2931-1GEA 42 EUR
TCIAA2931-1G TCIAA2931-5G
2-Acetoxypropionic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2-Acetoxypropionic acid
Formula: C₅H₈O₄
Punto di ebollizione: 127°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00674491
CAS Number: 535-17-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db3c4ae26bc4af5031aabde3c49c765ee74599a8&vid=db3c4ae26bc4af5031aabde3c49c765ee74599a8&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR