Stampa…
1-Acetyl-5-bromo-4-chloro-1H-indol-3-ylacetate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
A2923-1G A2923-5G
TCIAA2923-1GEA 56 EUR
TCIAA2923-1G TCIAA2923-5G
1-Acetyl-5-bromo-4-chloro-1H-indol-3-ylacetate ≥98.0% (by GC)
1-Acetyl-5-bromo-4-chloro-1H-indol-3-ylacetate
Formula: C₁₂H₉BrClNO₃
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00040632
CAS Number: 3030-06-6
EINECS: 221-200-6
Visualizza i codici
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 164.0 to 168.0 deg-C