3-Amino-1-benzylpiperidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₂H₁₈N₂ Punto di ebollizione: 82°C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD04038444 CAS Number: 60407-35-4 |
|
Appearance | White to Almost white powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |