Stampa…
Abiraterone ≥98.0% (by HPLC)
Fornitore: TCI
Attenzione
A2868-20MG A2868-200MG
TCIAA2868-20MGEA 19 EUR
TCIAA2868-20MG TCIAA2868-200MG
Abiraterone ≥98.0% (by HPLC)
Abiraterone
Formula: C₂₄H₃₁NO
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00924100
CAS Number: 154229-19-3
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 226.0 to 230.0 deg-C