Palmitoyl chloride per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
C₁₆H₃₁ClO Punto di ebollizione: 324 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 12 °C Densità: 0,91 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 182 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000742 CAS Number: 112-67-4 EINECS: 203-996-7 UN: 3265 ADR: 8,II |
Solubility | (20 °C) (decomposition) |
Melting Point | 12 °C |
Molar Mass | 274.87 g/mol |
Boiling Point | 174 °C (5.1 hPa) |
Flash Point | 182 °C |
Density | 0.91 g/cm3 (20 °C) |