Stampa…

2-Acetyl-6-methoxypyridine ≥97.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: 1-(6-Methoxy-2-pyridinyl)ethanone

A2802-1G A2802-5G
TCIAA2802-1GEA 100 EUR
TCIAA2802-1G TCIAA2802-5G
2-Acetyl-6-methoxypyridine ≥97.0% (by GC)
2-Acetyl-6-methoxypyridine
Formula: C₈H₉NO₂
Peso molecolare: 151,1600 g/mol
Punto di ebollizione: 85°C
MDL Number: MFCD08276836
CAS Number: 21190-93-2

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 39.0 to 43.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR