Stampa…

3-Acetyl-2-chloropyridine ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: 1-(2-Chloropyridin-3-yl)ethanone

A2795-1G A2795-5G
TCIAA2795-1GEA 39 EUR
TCIAA2795-1G TCIAA2795-5G
3-Acetyl-2-chloropyridine ≥98.0% (by GC)
3-Acetyl-2-chloropyridine
Formula: C₇H₆ClNO
Peso molecolare: 155,5816 g/mol
Punto di ebollizione: 114°C
Flash Pt: 110°C
MDL Number: MFCD03840751
CAS Number: 55676-21-6

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR