Stampa…
4-Amino-2,6-dimethylpyridine ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
A2749-1G A2749-5G
TCIAA2749-1GEA 83 EUR
TCIAA2749-1G TCIAA2749-5G
4-Amino-2,6-dimethylpyridine ≥98.0% (by GC)
4-Amino-2,6-dimethylpyridine
Formula: C₇H₁₀N₂
Punto di ebollizione: 246°C
MDL Number: MFCD00130078
CAS Number: 3512-80-9
EINECS: 222-515-1
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 191.0 to 195.0 deg-C