Stampa…
3-Acetyl-2,4-dimethylpyrrole ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
A2734-1G A2734-5G
TCIAA2734-1GEA 46 EUR
TCIAA2734-1G TCIAA2734-5G
3-Acetyl-2,4-dimethylpyrrole ≥98.0% (by GC)
3-Acetyl-2,4-dimethylpyrrole
Formula: C₈H₁₁NO
Peso molecolare: 137,18 g/mol
Punto di ebollizione: 173°C
MDL Number: MFCD00005221
CAS Number: 2386-25-6
EINECS: 219-197-1
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 136.0 to 140.0 deg-C