Stampa…
2-Allylisoindoline-1,3-dione ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: N-Allylphthalimide
A2696-200MG A2696-1G
TCIAA2696-200MGEA 43 EUR
TCIAA2696-200MG TCIAA2696-1G
2-Allylisoindoline-1,3-dione ≥98.0% (by GC)
2-Allylisoindoline-1,3-dione
Formula: C₁₁H₉NO₂
Peso molecolare: 187,19 g/mol
Punto di ebollizione: 295°C
MDL Number: MFCD00158662
CAS Number: 5428-09-1
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C