Stampa…
Heptanoyl chloride 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
164261000 164265000 164260250
ACRO164261000EA 102 EUR
ACRO164261000 ACRO164265000 ACRO164260250
Heptanoyl chloride 99%
Heptanoyl chloride
Formula: C₇H₁₃ClO
Punto di ebollizione: 173 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –84 °C
Densità: 0,96 g/cm³
Flash Pt: 68 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000763
CAS Number: 2528-61-2
EINECS: 219-775-3
UN: 2927
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4290 to 1.4320 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %